Anti-APC (Ab-1) (FE9) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP44-100
OP44-100EA 782 EUR InStock
OP44-100
Anti-APC (Ab-1) (FE9) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APC (Ab-1) (FE9)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité