Micro cuvette for spectrophotometer, Starna®
Fournisseur: OPTIGLASS LIMITED
18BQ10
OPTI18BQ10EA 0 EUR InStock
OPTI18BQ10
Micro cuvette for spectrophotometer, Starna®
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Self masking black walled cuvette parallel to the light path − Sample chamber is 2 mm wide.
  • Two polished windows
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité