Optical magnifier
Fournisseur: OPTIKA S.R.L
4987
OPTK4987EA 34.2 EUR InStock
OPTK4987
Optical magnifier
Loupes
This optical magnifier is designed with front opening and millimetric scale for accurate measurements.
  • Focusing adjustment with 0,1 mm intervals
  • Black linen scale design
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité