Caméra numérique, C-P20CC
Fournisseur: OPTIKA S.R.L
C-P20CC
OPTKC-P20CCEA 2103 EUR InStock
OPTKC-P20CC
Caméra numérique, C-P20CC
Caméras
Caméra couleur refroidie CMOS pour les applications de fluorescence à haute sensibilité et à faible bruit.
  • Peltier refroidi à 45 °C en dessous de la température de la caméra
  • Monture C pour microscopes
  • Caméra Live View haute vitesse pour des résultats fluides avec une résolution maximale
  • Capteur de fidélité des couleurs extrêmement fiable
  • Haute résolution et longue exposition pour des détails éclatants
Recommandé pour le niveau de routine et de recherche sur différentes méthodes d'observation.
Informations de commande: Inclus une suite logicielle complète.
Information de livraison: Équipé d'une glissière d'étalonnage pour établir les lignes de base des mesures, d'un câble USB et d'une alimentation pour le système de refroidissement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité