Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

One-Step HIV-1 p24 Protein ELISA Kit

Fournisseur: OriGene

EA290002
ORIGEA290002EA 833 EUR InStock
ORIGEA290002
One-Step HIV-1 p24 Protein ELISA Kit
Tests Tests ELISA
The gag protein p24 (MW 24kD) is a major structural protein of the HIV capsid, which is required for virus particle assembly. There are approximately 2000 p24 molecules per virus particle, or at a molecule weight of 24 kDa, about 104 virus particles per picogram of p24.

  • Components:
  • HIV-1 p24 Antibody Coated 96-well Plate in foil pouch with desiccant|1 plate
  • Recombinant P24 Standard (100 ng/ml)|0,05 ml
  • 1× P24 Detection Antibody-HRP Conjugate|2 ml
  • Assay Buffer|60 ml
  • Lysis Buffer 2 ml
  • Wash Buffer Concentrate 20X|30 ml
  • TMB Substrate|12 ml
  • Stop Solution|12 ml

The onset of symptoms of AIDS correlates with an increased level of virus and p24 in the blood. HIV-1 p24 measurement is commonly used as an indicator of HIV-1 infection and viral load. In gene therapy, HIV-derived lentiviral vectors are commonly used to deliver transgenes to mammalian cells. Quantitative detection of the HIV-1 p24 has become a standard method for measuring lentiviral transduction efficiency.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité