Slc7a11 (NM_011990) mouse tagged ORF clone
Fournisseur: OriGene
MG225346
ORIGMG225346EA 996 EUR InStock
ORIGMG225346
Slc7a11 (NM_011990) mouse tagged ORF clone
Vecteurs, plasmides et librairies
Slc7a11 (GFP-tagged) - Mouse solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter y+ system) member 11 (Slc7a11), (10 µg).
  • Type: Mouse tagged ORF clone
  • Tag: TurboGFP
  • Symbol: Slc7a11
  • Synonyms: 9930009M05Rik; AI451155; sut; xCT
  • Vector: pCMV6-AC-GFP
  • E. coli Selection: Ampicillin (100 µg/ml)
  • Mammalian cell selection: Neomycin
  • Restriction sites: SgfI-MluI
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité