Clone ORF humain étiqueté, SGOL2 (SGO2)
Fournisseur: OriGene
RC210349
ORIGRC210349EA 2160 EUR InStock
ORIGRC210349
Clone ORF humain étiqueté, SGOL2 (SGO2)
Vecteurs, plasmides et librairies
SGOL2 (Myc-DDK-tagged)-Human shugoshin-like 2 (S. pombe) (SGOL2), variante de transcription 1. Ce clone a été conçu pour exprimer l'ORF complet avec un marquage d'expression. L'expression varie en fonction de la nature du gène.
  • Centrifuger à 5000×g pendant 5 minutes
  • Ouvrir le tube avec précaution et ajouter 100 µl d'eau stérile pour dissoudre l'ADN
  • Fermer le tube et incuber pendant 10 minutes à température ambiante
  • Agiter brièvement le tube au vortex, puis effectuer un essorage rapide (moins de 5000×g) pour concentrer le liquide au fond du tube
  • Conserver le plasmide en suspension à -20 °C. L'ADN est stable pendant au moins un an à compter de la date d'expédition lorsqu'il est conservé à -20 °C
Le clone ORF est purifié sur colonne échangeuse d'ions et expédié dans un tube Matrix à code-barres 2D contenant 10 µg d'ADN plasmidique séché prêt pour la transfection (reconstituer avec 100 µl d'eau).
La séquence moléculaire de ce clone s'aligne sur le numéro d'accession du gène comme point de référence uniquement. Toutefois, les séquences de transcription individuelles d'un même gène peuvent différer en raison de variations naturelles (par exemple, des polymorphismes), chacune ayant sa propre existence valide. Ce clone est en grande partie en accord avec la référence, mais il est recommandé de procéder à un examen complet de toutes les variantes existantes avant de l'utiliser.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité