Human Tagged ORF Clone, Androgen Receptor (AR) (NM_000044)
Fournisseur: OriGene
RC235415
ORIGRC235415EA 1700 EUR InStock
ORIGRC235415
Human Tagged ORF Clone, Androgen Receptor (AR) (NM_000044)
Vecteurs, plasmides et librairies
The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10 µg of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 µl of water).
  • Symbol: Androgen receptor
  • Synonyms: AIS; AR8; DHTR; HUMARA; HYSP1; KD; NR3C4; SBMA; SMAX1; TFM
  • E. coli selection: Kanamycin (25 µg/ml)
  • Mammalian cell selection: Neomycin
  • ORF size: 2760 bp
  • UniProt ID: P10275
  • Cytogenetics: Xq12
  • Domains: HOLI, Androgen_recep, zf-C4
  • Molecular weight: 99,2 kDa
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité