SLK Human siRNA Oligo Duplex (Locus ID 9748)
Fournisseur: OriGene
SR306513
ORIGSR306513EA 558 EUR InStock
ORIGSR306513
SLK Human siRNA Oligo Duplex (Locus ID 9748)
Réactifs pour acides nucléiques RNAi
This SLK Human siRNA Oligo Duplex mediates apoptosis and actin stress fiber dissolution.
  • HPLC purified
  • Tested by ESI-MS
Can be used for approximately 330 transfections/2 nmol in 24-well plate under optimised conditions (final conc. 10 nM).
Information de livraison: Kit contains SLK (Human) - 3 unique 27mer siRNA duplexes - 2 nmol each (Locus ID 9748), Trilencer-27 universal scrambled negative control siRNA duplex - 2 nmol, RNAse free siRNA duplex resuspension buffer - 2 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité