Anti-Myc Tag None Antibody Magnetic beads
Fournisseur: OriGene
TA150044
ORIGTA150044EA 1050 EUR InStock
ORIGTA150044
Anti-Myc Tag None Antibody Magnetic beads
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Myc Tag (Myc tag)
Clonality:
Clone:
Conjugation: Magnetic beads
Epitope:
Host: None
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité