Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZsYellow1 IgG1 Monoclonal Antibody (Magnetic beads) [clone: OTI3C4 (formerly 3C4)]

Fournisseur: OriGene
TA183024
ORIGTA183024EA 1050 EUR InStock
ORIGTA183024
Anti-ZsYellow1 IgG1 Monoclonal Antibody (Magnetic beads) [clone: OTI3C4 (formerly 3C4)]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: ZsYellow1
Clonality: Monoclonal
Clone: OTI3C4 (formerly 3C4)
Conjugation: Magnetic beads
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité