Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI3F4]
Fournisseur: OriGene
TA500921
ORIGTA500921EA 621 EUR InStock
ORIGTA500921
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI3F4]
Anticorps
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:50; Immunofluorescence: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD36 (CD36 molecule (thrombospondin receptor))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl ORIGTA500921
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité