Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD20 IgG2a Monoclonal Antibody [clone: 743Y4]

Fournisseur: OriGene
TA591082
ORIGTA591082EA 669 EUR InStock
ORIGTA591082
Anti-CD20 IgG2a Monoclonal Antibody [clone: 743Y4]
Anticorps
Recommended Dilutions: Use at 0.1-1ug/ml. Flow Cytometry , CDC

Type: Primary
Antigen: CD20
Clonality: Monoclonal
Clone: 743Y4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité