Anti-CD20 IgG2a Monoclonal Antibody [clone: 743X65]
Fournisseur: OriGene
TA591088
ORIGTA591088EA 669 EUR InStock
ORIGTA591088
Anti-CD20 IgG2a Monoclonal Antibody [clone: 743X65]
Anticorps
Recommended Dilutions: Use at 0.1-1ug/ml. Flow Cytometry , Direct cell killing
Type: Primary
Antigen: CD20
Clonality: Monoclonal
Clone: 743X65
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité