Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Androgen Receptor (AR) Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: OriGene
TA809105
ORIGTA809105EA 621 EUR InStock
ORIGTA809105
Anti-Androgen Receptor (AR) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
  • Western blot 1:2000; Immunohistochemistry 1:150
  • Gene name: Androgen receptor

Type:
Antigen: Androgen Receptor (AR)
Clonality: Monoclonal
Clone: OTI1D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité