SLK Human shRNA Plasmid Kit (Locus ID 9748)
Fournisseur: OriGene
TL320620
ORIGTL320620EA 1410 EUR InStock
ORIGTL320620
SLK Human shRNA Plasmid Kit (Locus ID 9748)
Vecteurs, plasmides et librairies
These shRNA constructs were designed against multiple splice variants at this gene locus.
  • Mediates apoptosis and actin stress fiber dissolution
Information de livraison: Kit contains SLK - Human, 4 unique 29mer shRNA constructs in lentiviral GFP vector (Gene ID = 9748) 5 µg purified plasmid DNA per construct, 29-mer scrambled shRNA cassette in pGFP-C-shLenti Vector.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité