Fournisseur: OriGene
TP307512
ORIGTP307512EA 1140 EUR InStock
ORIGTP307512
Protéines et Peptides
This gene encodes an integral membrane protein that is secreted from intracellular zymogen granules and associates with the plasma membrane via glycosylphosphatidylinositol (GPI) linkage. The encoded protein binds pathogens such as enterobacteria, thereby playing an important role in the innate immune response. The C-terminus of this protein is related to the C-terminus of the protein encoded by the neighboring gene, uromodulin (UMOD). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité