Human Recombinant ASD3 (MYH6) (NM_002471)
Fournisseur: OriGene
TP313673
ORIGTP313673EA 1210 EUR InStock
ORIGTP313673
Human Recombinant ASD3 (MYH6) (NM_002471)
Protéines et Peptides
Purified recombinant protein of Homo sapiens myosin, heavy chain 6, cardiac muscle, alpha (MYH6).
For testing in cell culture applications, please filter before use. Some loss of protein during the filtration process may occur.
Stable for 12 months from the date of receipt of the product under proper storage and handling conditions. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité