Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Human Recombinant PPM1B (NM_177968) Protein (C-Myc/DDK Tag)

Fournisseur: OriGene

TP322782M
ORIGTP322782MEA 3870 EUR InStock
ORIGTP322782M
Human Recombinant PPM1B (NM_177968) Protein (C-Myc/DDK Tag)
Protéines et Peptides
Recombinant protein of human protein phosphatase 1B (formerly 2C), magnesium-dependent, beta isoform (PPM1B), transcript variant 2, 100 µg.

The protein encoded by this gene is a member of the PP2C family of Ser/Thr protein phosphatases. PP2C family members are known to be negative regulators of cell stress response pathways. This phosphatase has been shown to dephosphorylate cyclin-dependent kinases (CDKs), and thus may be involved in cell cycle control.

Overexpression of this phosphatase is reported to cause cell-growth arrest or cell death. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. Additional transcript variants have been described, but currently do not represent full-length sequences.

Buffer: 25 mM Tris-HCl, 100 mM glycine, pH 7,3, 10% glycerol
Preparation: Recombinant protein was captured through anti-DDK affinity column followed by conventional chromatography steps
Stability: Stable for 12 months from the date of receipt of the product under proper storage and handling conditions, avoid repeated freeze-thaw cycles

For testing in cell culture applications, please filter before use. Note that you may experience some loss of protein during the filtration process.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité