Human Recombinant AFT2 (from sf9 cells)
Fournisseur: OriGene
TP710017
ORIGTP710017EA 715 EUR InStock
ORIGTP710017
Human Recombinant AFT2 (from sf9 cells)
Protéines et Peptides
Recombinant protein of human activating transcription factor 2 (ATF2), full length, with C-terminal polyhistidine tag, expressed in sf9 cells.
Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, 150 mM NaCl, 20% glycerol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité