Lentiviral Control Particles
Fournisseur: OriGene
TR30021V5
ORIGTR30021V5EA 1280 EUR InStock
ORIGTR30021V5
Lentiviral Control Particles
Vecteurs, plasmides et librairies
Lenti particles carrying a 29-mer scrambled sequence cassette and serve as a negative control.
  • Prepackaged shRNA transduction control (GFP) scramble particles, ready for transduction
  • Puro or blasticidin selection marker driven by SV40
  • GFP or RFP as a reporter
Applications: Monitor transduction efficiency, MOI optimisation, non-target control.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité