Anti-ERG Mouse Monoclonal Antibody [clone: UMAB77]
Fournisseur: OriGene
UM570065
ORIGUM570065EA 311 EUR InStock
ORIGUM570065
Anti-ERG Mouse Monoclonal Antibody [clone: UMAB77]
Anticorps
Recommended Dilutions: Immunochemistry: 1:100
Type: Primary
Antigen: ERG
Clonality: Monoclonal
Clone: UMAB77
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité