Resistor kit for conductivity meters, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
1010001
ORIO1010001EA 792 EUR InStock
ORIO1010001
Resistor kit for conductivity meters, Orion™
Electrochemistry Meters Conductimètres
This resistor calibration kit can be used to verify the performance of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star conductivity meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series conductivity meters and legacy Orion™ Star series conductivity meters.
  • Conductivity calibration resistor kit with 8 pin MiniDIN connection
Information de livraison: Kit includes six resistors that simulate nominal conductance values between 1 µS and 100 mS.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité