pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Fournisseur: Thermo Orion
9121APWP
ORIO9121APWPEA 282 EUR InStock
ORIO9121APWP
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Électrodes Électrodes pH
This speciality electrode is ideal for performing accurate determinations of pH in meat matrices.
  • Surrounding stainless steel cutting blade eliminates breakage
  • Ag/AgCl double junction
Information de livraison: Supplied with 60 ml bottle of electrode fill solution.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité