pH combination electrode with spear tip, Orion™ 91-63
Fournisseur: Thermo Orion
9163SC
ORIO9163SCEA 363 EUR InStock
ORIO9163SC
pH combination electrode with spear tip, Orion™ 91-63
Électrodes Électrodes pH
This combination pH electrode with spear tip is ideal for piercing soft samples, such as cheese, meat, and fruit samples.
Reference system: Ag/AgCl
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité