Ion selective electrode, half-cell, fluoroborate, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
9305BN
ORIO9305BNEA 2160 EUR InStock
ORIO9305BN
Ion selective electrode, half-cell, fluoroborate, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
This fluoroborate half-cell can be easily and economically rejuvenated.
Plastic membrane half-cell requires reference electrode.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité