Ion selective electrode, half-cell, thiocyanate, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
9458BN
ORIO9458BNEA 2000 EUR InStock
ORIO9458BN
Ion selective electrode, half-cell, thiocyanate, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
This half-cell electrode is ideal for performing quick, accurate and economical measurements of thiocyanate ions in aqueous solutions.
  • Solid-state half-cell requires reference electrode
  • pH < 4 is recommended to avoid OH-interference
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..