Silver billet electrode, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
9780SC
ORIO9780SCEA 358 EUR InStock
ORIO9780SC
Silver billet electrode, Orion™
Électrodes Électrodes, autres
These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate determination of potentiometric halides with dual electrodes.
Internal reference: Ag/AgCl
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité