Turbidimètre portable, Orion™ AQUAfast™ AQ3010
Fournisseur: Thermo Orion
AQ3010
ORIOAQ3010EA 1370 EUR InStock
ORIOAQ3010
Turbidimètre portable, Orion™ AQUAfast™ AQ3010
Turbidimètres
The Orion AQUAfast AQ3010 is based on the nephelometric principle with 90° detection.
  • Perfect for the plant, field or lab, this simple yet powerful turbidity meter offers an impressive array of features
  • Reliably measure turbidity with auto-ranging values
  • Long battery life averaging for 3000 tests
Auto-calibration can be performed via a selectable number of points.
Key functions : Power, Cal, scroll up, scroll down, read/enter.
Certifications: ISO 7027. CE, TUV 3-in-1 for CSA-US, FCC part 15.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité