Orion™ Green Combination pH Electrode
Fournisseur: Thermo Orion
GD9156BNWP
ORIOGD9156BNWPEA 269 EUR InStock
ORIOGD9156BNWP
Orion™ Green Combination pH Electrode
Électrodes Électrodes pH
This pH combination electrode is one of the first lab pH electrodes to meet RoHS requirements by containing no lead, mercury or other hazardous substances — making disposal of old electrodes easy and hassle free.
  • Refillable liquid filling
  • Double-junction for dirty-water testing
  • Duarable epoxy body
  • No disposal issues, no disposal cost
  • Waterproof BNC connector fits any meter with BNC input
Information de livraison: Supplied with 1 m cable.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité