Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orion™ Lab Star DO113 Dissolved Oxygen Bench Meters

Fournisseur: Thermo Scientific
Orion™
664-0247EA 1070 EUR InStock
664-0247 664-0248
Orion™ Lab Star DO113 Dissolved Oxygen Bench Meters
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Measure dissolved oxygen as percent saturation, concentration in mg/L or concentration in ppm simultaneously with temperature using the Orion™ Lab Star DO113 DO bench meter.

  • Budget-friendly DO meter for simplified dissolved oxygen testing
  • Large 5" backlit display makes viewing measurements easy
  • Small meter footprint saves valuable bench space in your lab
  • Date and time stamped logs support GLP compliance
  • View active calibration logs with date and time to help ensure accuracy
  • 500-point log with date and time to track critical data
  • Output data and calibration logs to a printer or computer for long-term data storage
  • Stabilizing and ready indicators identify when measurements are complete
  • Large 5" display with backlight to improve ease of viewing and recording measurements
  • Large primary dissolved oxygen measurement shown simultaneously with temperature measurements
  • Durable membrane keypad to support rugged lab use and disinfection needs
  • Small footprint to save bench space
  • IP-54 rated housing protects meter against spills, splashes and dust intrusion
  • Export data to computer or printer for long-term data storage
  • Twist-and-lock power adapter keeps power supply securely attached to meter
  • Offset adjustment up to ±5 °C
  • Time and date
  • Continuous, auto-read, and timed read types
  • Timed interval 5 s to 60 min
  • Calibration log includes active dissolved oxygen, temperature with time and date
  • Optional sleep mode
  • Self test, automatic with startup

To enable comprehensive measurement capabilities, measure dissolved oxygen in a range of 0,0 - 300,0% saturation, 0,00 - 30,0 mg/L or ppm and measure temperature in a range of −5,0 to 105,0 °C or 23,0 to 221,0 °F.

Alarm: 1 to 168 h or off (calibration)
Temperature calibration: 1 point

Certifications: CE, cTUVus, FCC Class B, CES-001, KC, RCM.

Informations de commande: Three-year warranty.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité