Protective armor for portable meters, Orion™ Star A series
Fournisseur: Thermo Orion
STARA-AR
ORIOSTARA-AREA 127 EUR InStock
ORIOSTARA-AR
Protective armor for portable meters, Orion™ Star A series
Porte-électrodes
This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electrode holder, conductivity and DO probe holder and pH electrode storage sleeve.
For use with Thermo Scientific™ Orion™ Star A series portable meters (Star A320, Star A220 and Star A120 series).
Information de livraison: Supplied with hand strap and built-in stand, pH electrode storage sleeve, pH electrode holder, and conductivity and dissolved oxygen sensor holder.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité