Benchtop meter-attached electrode stand, Orion™ Star A series
Fournisseur: Thermo Orion
STARA-BEA
ORIOSTARA-BEAEA 203 EUR InStock
ORIOSTARA-BEA
Benchtop meter-attached electrode stand, Orion™ Star A series
Porte-électrodes
This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
  • Simplifies rinsing and storage between samples
  • Cable management system minimises electrode breakage
  • 360° motion allows electrodes to be moved vertically, horizontally and front-to-back positioning into beakers or sample containers
Can be attached to either side of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star benchtop meters and Thermo Scientific™ Orion™ Star A210 and Star A110 series benchtop meters. Can also be used with weighted base for compatibility with any meter system (More Product Information
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Support d'électrode relié à un appareil de mesure pour paillasse (bras et tête de support d'électrode), Orion™ Star A, mouvement à 360° (sans base lestée) Appareils de mesure pour paillasse Orion Star A110 + A210, Orion Versa Star 1 ORIOSTARA-BEA
Weighted base
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Base lestée Orion™ Star™ A pour utilisation avec un support d'électrode relié à l'appareil de mesure 1 ORIOSTARA-HB
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité