Wafer tweezers, perforated
Fournisseur: OUTILS RUBIS
39S-4
OUTI39S-4EA 52.5 EUR InStock
OUTI39S-4
Wafer tweezers, perforated
Pinces
Stainless steel. These tweezers are specially designed to handle different fragile and delicate materials of gallium or silicon wafers.
  • Perforated lower paddle allows liquids to drop off
  • Smooth polished non glare surface on the inside of the paddel in order to prevent chipping and marring the wafer
  • Satin finish on the outside of the paddle for glare prevention
Collapse All
Désignation Type Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
With 4 teeth, perforated lower paddle 39S-4 128 mm 1 OUTI39S-4
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité