L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
rubis® Tweezers, Reverse Action, Anti-Wicking, Stainless Steel
Fournisseur: OUTILS RUBIS
C44AWG28-30 C45AWG24-26 C46AWG20-22 C47AWG16-18
OUTIC44AWG28-30EA 52.3 EUR InStock
OUTIC44AWG28-30 OUTIC45AWG24-26 OUTIC46AWG20-22 OUTIC47AWG16-18
rubis® Tweezers, Reverse Action, Anti-Wicking, Stainless Steel
Pinces
Tweezers, reverse action, anti-wicking, antimagnetic. Made up of stainless steel.
  • Comfortable soldering tweezers
  • Insertion/extraction tweezers
  • Eliminates wicking, protects plastic insulation on wire and acts as a heat sink while soldering
  • Point style: Round
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité