Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Fournisseur: Oxford Biotechnology
CBL64 CBL64
CHMCCBL64EA 0 EUR InStock
CHMCCBL64 OXBTCBL64
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355,38 g/mol
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité