MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE BROTH BASE 1 * 2,5 kg
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Müller Kauffman tetrathionat broth, 2500 g, Utilisation: Selective media, Sélectionné pour: Salmonella, Norme: -
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE BROTH BASE 1 * 2,5 kg OXOICM0343R 1 * 2,5 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou