Sodium chlorure
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
LP0005B
OXOILP0005BEA 37.6 EUR InStock
OXOILP0005B
Sodium chlorure
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité