Malt extract
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
LP0039B
OXOILP0039BEA 57.9 EUR InStock
OXOILP0039B
Malt extract
Malt extract
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131570
Numéro CAS: 8002-48-0
EINECS: 232-310-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité