Lactose monohydraté (sucre de lait)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Synonyms: Milk sugar, Lactobiose
LP0070B
OXOILP0070BEA 51.8 EUR InStock
OXOILP0070B
Lactose monohydraté (sucre de lait)
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité