Hydrogénosélénite de sodium
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Danger
Synonyms: Sodium biselenite
LP0121A
OXOILP0121AEA 133 EUR InStock
OXOILP0121A
Hydrogénosélénite de sodium
Hydrogénosélénite de sodium
Formule: HNaO₃Se
MW: 150,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003525
Numéro CAS: 7782-82-3
EINECS: 231-966-3
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité