Microbact™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
MB1131A
OXOIMB1131AEA 346 EUR InStock
OXOIMB1131A
Microbact™
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteriaceae and miscellaneous Gram- negative bacteria). Organism identification is based on pH change and substrate utilisations as established by published reference methodologies.
  • Fast
  • Simple
  • Reliable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité