Culti-Loops™ Paenibacillus macerans ATCC™ 8509™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4601237
OXOIR4601237EA 0 EUR InStock
OXOIR4601237
Culti-Loops™ Paenibacillus macerans ATCC™ 8509™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité