Culti-Loops™ Aspergillus flavus ATCC™ 204304™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4601312
OXOIR4601312EA 0 EUR InStock
OXOIR4601312
Culti-Loops™ Aspergillus flavus ATCC™ 204304™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Culti-Loops™ QC organisms. Aspergillus flavus ATCC™ 204304™ is recommended to be used for antifungal susceptibility testing quality control. The strain is recommended for antifungal MIC applications QC testing by CLSI and EUCAST.
The loop may be dissolved in liquid medium or streaked directly onto an appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité