L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Culti-Loops™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
R4601523
OXOIR4601523EA 178 EUR InStock
OXOIR4601523
Culti-Loops™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium or streaked directly onto an appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Candida albicans ATCC™ 2091™ 5 OXOIR4601523
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité