Culti-Loops™ Enterococcus faecium ATCC™ 35667™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4601956
OXOIR4601956EA 0 EUR InStock
OXOIR4601956
Culti-Loops™ Enterococcus faecium ATCC™ 35667™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, or streaked directly onto an appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité