Culti-Loops™ Moraxella osloensis ATCC™ 10973™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4604020
OXOIR4604020EA 0 EUR InStock
OXOIR4604020
Culti-Loops™ Moraxella osloensis ATCC™ 10973™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium or streaked directly onto an appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité