Culti-Loops™ Shigella sonnei Gp D ATCC™ 25931™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
R4608150
OXOIR4608150EA 178 EUR InStock
OXOIR4608150
Culti-Loops™ Shigella sonnei Gp D ATCC™ 25931™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Shigella sonnei Gp D ATCC™ 25931™ 5 OXOIR4608150
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité