Culti-Loops™ Candida dubliniensis ATCC™ MYA-577™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4609463
OXOIR4609463EA 0 EUR InStock
OXOIR4609463
Culti-Loops™ Candida dubliniensis ATCC™ MYA-577™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Culti-Loops™ Candida dubliniensis ATCC® 33560™ is recommended to be used for antimicrobial susceptibility quality control testing.
The loop may be dissolved in liquid medium or streaked directly onto an appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité