Culti-Loops™ Campylobacter jejuni ATCC® 33560™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4609498
OXOIR4609498EA 0 EUR InStock
OXOIR4609498
Culti-Loops™ Campylobacter jejuni ATCC® 33560™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Confidently carry out testing of media, reagents, and identification and antimicrobial susceptibility kits and evaluate bacteriological procedures with ready-to-use Culti-Loops™ QC organisms.
The loop may be dissolved in a liquid medium. Alternatively, it can be streaked directly onto appropriate media.
Conditionnement: Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité